Läs mer
Eppendorf™ Fartygshållare
Handla allt Eppendorf Produkter
:
Set med 1 x 15 mm och 1 x 24 mm
Beskrivning
- Fartygshållare
- Innehåller 1 x 15 mm och 1 x 24 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Set med 1 x 15 mm och 1 x 24 mm |
| Typ | Fartygshållare |