Läs mer
Cole-Parmer™ Flaskhållare för HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Produktkod. 12517336 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Längd (metrisk):
11,9 cm
Håller:
24 Standard 15 mL centrifugrör med koniska botten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12517336
Brand: Cole-Parmer™ 2197
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna flaskhållare för HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer håller flaskorna säkert på plats när du bearbetar prover.
  • Mal prover säkert i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
  • Flaskhållare är lämpliga för användning med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer.
  • Beställ homogenisator och flaskor separat.
Specifikationer
Produkttyp Hållare
För användning med (utrustning) HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Håller 24 Standard 15 mL centrifugrör med koniska botten
Längd (metrisk) 11,9 cm
Material Skumma
Förpackningsmängd 1 st