Läs mer
Fisherbrand™ 1,5 mL genomskinlig glasflaskasats, 8 mm, 8-425 tråd
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Silikon/PTFE (0,9 mm)
Silikon/PTFE (1,3 mm)
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Material (liner) | Silikon/PTFE (1,3 mm) |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 1.9 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |