Läs mer
Nexcelom Bioscience ViaStain™ AOPI Staining Solution
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
A staining solution for the detection of live and dead nucleated mammalian cells
- One 5 mL vial, good for approximately 250 tests
- Product warranty is valid until expiration date stated on the product label. If no expiration date is listed, warranty is valid for 12 months from the date of receipt of the product.
- Compatible with Cellometer Auto 2000, Auto X4, X2, K2, Vision CBA and Celigo
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Cellometer Auto 2000, Auto X4, X2, K2, Vision CBA and Celigo |
| Kvantitet | 5 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acridine Orange Propidium Iodide (AOPI)
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: propidium iodide
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.