Läs mer
Ansell™ VibraGuard™ 07-112 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Description
- Industriella handskar
- Fullfingerversionen är helt belagd för att hålla händerna rena och är kompatibel med EN 10819:1996
- Ansell Vibration Gel Foam vaddering minskar överförda vibrationer till handen
- Nitrilbeläggning ger hak- och nötningsbeständighet
- Silikonfri och tvättbar
- Idealisk för de uppgifter som involverar vibrationer vid frekvensnivåer över 300Hz
- Konstruerad för att minska vibrationer som absorberas av arbetarnas handflata och fingrar
- Hjälper till att skydda mot Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS)
- Vibrationsdämpning EN10819
Användningsområden:
- Hantering av material med vassa eller grova kanter
- Hantering av plåt och paneler
- Hantering av grovbearbetade metalldelar
- Metallbearbetning och monteringsverksamhet
Specifications
Specifications
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Green |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Medelviktshandskar |
| Show More |