Läs mer
Vilazodone-d8, MedChemExpress
Kvantitet:
5 mg
Beskrivning
Vilazodone D8 is the a deuterium labeled vilazodone, which is a combined serotonin specific reuptake inhibitor (SSRI) and 5-HT1A receptor partial agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilazodone-d8 |
| CAS | 1794789-93-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C26H19D8N5O2 |
| Färg | White |
| LEDER | N#CC1=CC=C(NC=C2CCCCN3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C4=CC=C(OC(C(N)=O)=C5)C5=C4)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C2=C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.57 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.