Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 96,0-102,0 %
Produktkod. 10470861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
Produktkod. 10470861
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-67-9
Molekylformel C46H60N4O13S
Molekylvikt (g/mol) 909.06
MDL-nummer MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
InChI-nyckel KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonym vinblastine sulfate
PubChem CID 131709225
IUPAC-namn metyl (lR,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxi)-12-etyl-4-[(13S,15S,17S)-17-etyl-17-hydroxi-13-(metoxikarbonyl)-1,11-diazatetracyklo[13.3.3.1.0 nad. eca-4(12),5,7,9-tetraen-13-yl]-10-hydroxi-5-metoxi-8-metyl-8,16-diazapentacyklo[10.6.1.01,9.02,7,016,11]nonadeka-2(7),3,5,5,5,5,5,-2-2(7), svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinblastine sulfate
Smältpunkt 267.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to 102% (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 10179
Specifikt rotationsförhållande −21.70° (21°C c=2,CH3OH)
Specifik rotation -21.7
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,acetone,ethyl acetate,,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formel vikt 909.05
Procent renhet 96.0-102%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinblastine sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Vinblastine sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.