Läs mer
Fisherbrand™ Vinylbelagd blyring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Håller:
Kolvar (1 till 4 L)
Kolvar (125 till 500 ml)
Kolvar (250 till 1000 ml)
Kolvar (500 till 2000 ml)
Vikt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blyring |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Kolvar (125 till 500 ml) |
| Material | Leda |
| Form | Cirkulär |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Flasks |
| Visa mer |