Läs mer
Brady™ Vinyl minipiktogram Farliga etiketter
Produktkod. 11343442
Visad text:
Brandfarligt fast material
Brännbart material
CMR Mutagen - Respiratorisk risk
Explosivt material
FARA för kutan känslighet - inandning
FARA för vattenmiljön
Frätande material
Gaser under tryck
Giftigt material
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 11343442
Brand: Brady™ 814015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer MINI PIC1802-10X10-GHS02/96
Avsluta Glans
Material Vinyl
Kvantitet 96/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 10 mm
Tjocklek 0.061 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 60 °C
Form Diamant
Visad text Brandfarligt fast material
Produkttyp Säkerhetsskylt för evakueringspanel
Färg Svart på vitt