Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Product Code. 11737144
Click to view available options
Färg:
Gul/Transparent
Röd/Transparent
Vit/Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Typ av lim:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flyttbar, Repositionable
Unit Size:
Varje
Product Code. 11737144
Brand: Brady™ 114990
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifications
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Akryl, Permanent, Permanent
Färg Vit/Transparent
Avsluta Matte
Formatera Self-laminating
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Voice and data communication, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 750/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 49.28W x 80.0 mmH
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 83.57 mm
Trådmätare 1 to 0000
Mått (LxB) 80 x 49.28 mm
Bredd (metrisk) 49,28 mm
Höjd (metrisk) 3,81 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm