Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Produktkod. 11761815
Färg:
Gul/Transparent
Röd/Transparent
Vit/Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Typ av lim:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flyttbar, Repositionable
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761815
Brand: Brady™ 115108
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
  • Roll of 2500 labels
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning Bulk BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Akryl, Permanent, Permanent
Färg Vit/Transparent
Avsluta Matte
Formatera Self-laminating
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500/Pk.
Form Square
Storlek (metrisk) 25.4W x 25.4 mmH
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Trådmätare 12 to 10 AWG
Mått (LxB) 25.40 x 25.40 mm
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm