Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Färg:
Gul/Transparent
Röd/Transparent
Vit/Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Typ av lim:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flyttbar, Repositionable
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Gummi, flyttbar, Repositionable |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Laboratory Identification, wire and cable marking |
| Visa mer |