Läs mer
3M™ Vinyltejp 471F
Produktkod. 17257770 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Produktkod. 17257770
Brand: 3M™ 7000028850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används vanligtvis för att markera faror och gångar, färgkodning, färgmaskering, dekorativ trimning, skarvning och mer. Tillverkad av vinylbaksida med gummilim, vår mångsidiga tejp motstår repor, slitage och väderpåverkan för långvarig användning.
  • Behåller sin färg när den utsätts för nötning, slitage och många lösningsmedel
  • Unika stretchegenskaper gör att tejpen förblir sträckt för att anpassa sig till ojämna ytor utan att lyftas och dras in
  • Idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
  • Lätt att applicera, utmärkt hållfasthet på många ytor
  • Finns i många distinkta färger (gul, vit, röd, svart, brun, grön, orange, lila, blå och transparent)
  • Finns i ett brett utbud av livfulla färger och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Höjd (metrisk) 0.1 mm
Längd (metrisk) 32.9 m
Tjocklek 0.14 mm
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Färg Rött