Läs mer
3M™ Vinyltejp 471F
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Beskrivning
- Behåller sin färg när den utsätts för nötning, slitage och många lösningsmedel
- Unika stretchegenskaper gör att tejpen förblir sträckt för att anpassa sig till ojämna ytor utan att lyftas och dras in
- Idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
- Lätt att applicera, utmärkt hållfasthet på många ytor
- Finns i många distinkta färger (gul, vit, röd, svart, brun, grön, orange, lila, blå och transparent)
- Finns i ett brett utbud av livfulla färger och storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 50 mm x 33 m |
| Höjd (metrisk) | 0.1 mm |
| Längd (metrisk) | 32.9 m |
| Tjocklek | 0.14 mm |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Färg | Gult |