missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vinyltrimetoxisilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-3758976 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10266650

Brand: Thermo Scientific Acros undefined

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2-7-2768
Molekylformel C5H12O3Si
Molekylvikt (g/mol) 148.24
MDL-nummer MFCD00008605
InChI-nyckel NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
IUPAC-namn etenyl(trimetoxi)silan
LEDER CO[Si](C=C)(OC)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vinyltrimethoxysilane
Densitet 0.9680g/mL, 0.968
Kokpunkt 123.0°C
Flampunkt 23°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHSi(OCH3)3
Brytningsindex 1.3915 to 1.3935
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.6 mm2/s (25°C)
Formel vikt 148.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.