Läs mer
Molecular Probes™ Violett Ratiometric Membran Asymmetri Probe/Döda Cell Apoptos Kit, för flödescytometri
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Violet Ratiometric Membrane Asymmetry Probe/Dead Cell Apoptosis Kit tillhandahåller en enkel och snabb metod för detektering av apoptos med döda cellers diskriminering genom flödescytometri. The Violet Ratiometric Membrane Asymmetry Probe, 4'-N,N-diethylamino-6-(N,N,N-dodecyl-methylamino-sulfopropyl)-methyl-3-hydroxiflavone (F2N12S), är ett nytt violett exciterbart färgämne för detektering av membranasymmetriförändringar under apopoptos. Färgämnet uppvisar en intramolekylär protonöverföringsreaktion i exciterat tillstånd (ESIPT), vilket resulterar i en dubbel fluorescens med två emissionsband motsvarande 530 nm och 585 nm, vilket ger ett tvåfärgsförhållande svar på variationer i ytladdning. Ratiometriska prober har flera fördelar jämfört med traditionella fluorokrommärkta reagens. Den ratiometriska sonden är en självkalibrerande absolut parameter för apoptotisk transformation, som är oberoende av sondkoncentration, cellstorlek och instrumentvariation, såsom fluktuationer i laserintensitet eller detektorernas känslighet. Med tanke på att apoptos modifierar ytladdningen av plasmamembranets yttre broschyr kan den violetta membranasymmetriproben F2N12S övervaka förändringar i membranasymmetri som inträffar under apoptos genom en förändring i den relativa intensiteten av färgämnets två emissionsband. F2N12S-sonden är kombinerad med SYTOX(R) AADvanced färgning av döda celler, som kan passera genom cellmembranet endast i sena apoptotiska eller nekrotiska celler, vilket tillåter diskriminering från tidiga apoptotiska celler. Prover kan analyseras efter 5 minuters inkubation vid rumstemperatur och kräver inga speciella buffertar eller tvättsteg. Detta kit kan paras ihop med andra reagenser som t.ex MitoProbe™ DiIC1(5) eller annexin V för multiparametrisk analys av apoptos och livsduglighet. Detta reagenspaket gör det möjligt för forskare att maximera användbarheten av sina instrument genom att använda den violetta lasern. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för∼ 100 flödescytometritester.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Döda celler Apoptos Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska F2N12S (100μ L), 1 flaska med SYTOX™ AADvanced™ färgning av döda celler och 1 injektionsflaska DMSO (200μ L). Förvaras vid -20 °C, torka och skydda mot ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | 405, 488 |
| Excitation/Emission | SYTOX™ AADavancerat™ : 546/647 F2N12S: 405/530 |
| Antal reaktioner | 100 |
| Frakt skick | Torr is |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Visa mer |