Läs mer
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Produktkod. p-7232450
Kvantitet:
1 l
6 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 17371889
Brand: Gibco™ A4817901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco Viralt produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt medium. Den är fri från animaliskt ursprung och speciellt utvecklad för tillväxt och transfektion av virala produktionsceller 2.0 (suspensionsanpassade HEK 293F-härledda celler).
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt och animaliskt ursprungsfritt medium
  • Speciellt utvecklad för tillväxt och transfektion av virala produktionsceller 2.0 (suspensionsanpassade HEK 293F-härledda celler)
  • För produktion av adenoassocierat virus (AAV) som en del av AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Stöder tillväxt av suspensionsvirusproduktionsceller 2.0 till densiteter på över 1,2 x 10 7 celler/ml
  • Möjliggör produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 10 10 vg/mL (orenat)
  • Stöder tillväxt och transfektion av virala produktionsceller 2.0 från skakkolv till bioreaktorvåg
  • Viralt produktionsmedium kräver tillskott med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp HEK 293 celler
Klassificering Serumfritt, Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp AAV produktionsmedium
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glukos, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) AAV produktion
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Flaska
pH 7
Regulatorisk status RUO - Endast forskningsanvändning
Innehåll och lagring 1 L flaska; förvaras vid 2 –8°C, skyddat från ljus
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem Däggdjur