Läs mer
Gibco™ Virustransportmedium
Kvantitet:
1 l
Beskrivning
Kit för transport av prover som misstänks innehålla virus
- Det är en färdig att använda lösning som innehåller Hanks balanserade saltlösning, värmeinaktiverad FBS, gentamicinsulfat och amfotericin B
- Lämplig för transport av prover som misstänks innehålla virus
- Kit överensstämmer med formuleringen publicerad av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för beredning av virustransportmedium
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Virustransportmedium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Torr is |