Läs mer
Buerkle™ ViscoSampler
Produktkod. 10209681 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
650 ml
Längd (metrisk):
60 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10209681
Brand: Buerkle™ 53312060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ViscoSampler med kraftfullt sug för trögflytande media. Mediet dras upp och töms med hjälp av sugkolven. Speciellt utvecklad för trögflytande ämnen som slurry, silt, våt lera och jordprover, jordsediment, oljor, emulsioner, krämer mm.
  • Kraftfullt sug för trögflytande media
  • Mediet dras upp och töms med hjälp av sugkolven
  • För användning med slurry, silt, våt lera och jordprover, jordsediment, oljor, emulsioner, krämer etc.
  • Lätt att rengöra
  • Alla ytor är porlösa och utan sprickor
  • Ansamling av smuts förhindras
  • Endast runda skruvgängor beprövade inom livsmedelshygien används
  • Demontering och rengöring är extremt enkla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ViscoSampler
Material PTFE, FEP
Kapacitet (metrisk) 160 ml
Längd (metrisk) 60 cm