Läs mer
Eppendorf™ ViscoTip™ - Sprutspets
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Specialiserad för vätskor med en dynamisk viskositet från 200 mPa*s till 14 000 mPa*s
- För utmatning av volymer från 100μ L till 10 ml i steg om 10μ L
- Gör livet enklare för ditt instrument: Den nya designen av spetsen innebär att betydligt lägre manöverkrafter används, vilket påskyndar arbetet och minskar energiförbrukningen
- Slösa inte tid på att beräkna: Automatisk spetsigenkänning och volymberäkning in Repeater™ M4/E3/E3x
- Fri från urlaknings- och glidmedel: De ViscoTip är fri från experimentstörande urlakningsbara ämnen (t.ex. glidmedel, biocider, mjukgörare)
- Spara tid på att hitta rätt tips: Den färgkodade dubbelringen och den kontinuerliga volymskalan särskiljer ViscoTip från Combitips™ avancerad
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Volym (metrisk) dispensering | 10 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet (icke-steril) |
| För användning med (applikation) | Mycket viskösa vätskor |
| Förpackning | 100 Pk. (4 påsar x 25 st.) |
| Kvantitet | 100 Pk. (4 påsar med 25) |
| Produkttyp | Sprutspets |
| Färgkod | Orange |
| För användning med (utrustning) | MultiPipette |
| Visa mer |