Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition pipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16465074
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16465074
Brand: VistaLab™ Technologies 1056PK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Smal avsmalnande design och placeringen av avtippningsmekanismen ger enkel åtkomst till smala rör
  • För upprepade pipetteringsmetoder
  • Smidig entaktsverkan
  • Med inbyggd spetsejektor
  • Låg fjäderkraft minskar tummuskelaktiviteten
  • Enkel kalibrering i labb
  • Graverad med serienummer för förbättrad spårbarhet och kalibreringsjournalföring
  • Färgkod: rosa
  • Finns i fasta volymer från 10 μL till 1000 μL
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (L x B) 9 x 2 tum.
Material Aluminium, Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Inkluderar Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel
Längd (engelska) 9 tum
Kvantitet 1 st
Tipsstil Inbyggd spetsutkastare
Garanti Begränsad livstid
Färg Rosa
Volym (metrisk) 200 μl
Längd (metrisk) 203 mm
Typ Pipet med fast volym
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Mekanisk pipetteringsanordning