Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensbehållare: 12-kanals
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/Cs.
25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Polystyren med trimmade bashörn
- Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
- Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
- Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
- Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
- 100mL modell (kat. nr. 21-382-111) levereras med lock
- Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
- 5 mL kapacitet / brunn
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas/DNas, pyrogenfri |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| För användning med (applikation) | Allmän vätskehantering |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Inkluderar | Lock |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Visa mer |