Läs mer
Vitamin K{1}
Produktkod. p-7076765
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11352866
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10575.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver. | CAS: 84-80-0 | C31H46O2 | 450.707 g/mol
Vitamin K{1} är en viktig kostkälla som finns i gröna växter, alger och fotosyntetiska bakterier. Det används som ett vitamin (protrombogent) och veterinärmedicinskt motgift mot dikumarolförgiftning. Det är ett viktigt vitamin för syntesen av koagulationsfaktorer II, VII, IX och X i levern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-80-0
Molekylformel C31H46O2
Molekylvikt (g/mol) 450.707
MDL-nummer MFCD00214063
InChI-nyckel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(E,7R,llR)-3,7,11,15-tetrametylhexadek-2-enyl]naftalen-1,4-dion
LEDER CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K1
Smältpunkt ∼-20°C
Densitet 0.984
Kokpunkt ∼140°C (0.001mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 1 g
Beilstein 2568816
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.