Läs mer
Fisherbrand™ Viton Gummislang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
5m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Viton |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| För användning med (applikation) | Överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer |