Läs mer
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 11796345 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100 pack
25 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11796345
Brand: Sartorius VN01H42
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För upp till 500μ L, Vivacon™ 500 är centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte på 500μ L prover. De är också den favoritprodukt som används för proteinfraktioneringsapplikationer. Användningen av Hydrosart™ membran resulterar i hög återvinning från utspädda prover.
Vivacon 500 är centrifugalanordningar för DNA-koncentration och buffertbytestillämpningar för prover upp till 500 μl. De är också den valda produkten för proteinfraktioneringsapplikationer i detta volymintervall. För optimal prestanda med mycket utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover, Vivacon 500 är utrustad med patenterad Hydrosart™ regenererade cellulosamembran med extremt låga ospecifika bindningsegenskaper och högt flöde. Hög återhämtning och utmärkt reproducerbarhet kombineras med bekvämlighet som erbjuds av volymgradering och molekylviktsgränser tryckta på individuella enheter. Vivacon 500 har en horisontell membrandesign som är optimal för DNA-fraktionering (primerborttagning) såväl som proteinfraktionering (peptidborttagning). Möjligheten till en omvänd centrifugering efter provbearbetning säkerställer fullständig koncentratåtervinning, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med låga provkoncentrationer.
  • Bekväm hantering i rotorer med fast vinkel
  • Lågt bindande material
  • Möjlighet att snurra omvänd
  • MWCO tryckt på
  • Komplett och mycket reproducerbar koncentratåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 10 min.
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material Polykarbonat
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 100 kDa
Provvolym 500μ L
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 0,32 cm 2
För användning med (applikation) DNA-koncentration, avsaltning, buffertbyte, fraktionering
Max. Tvinga 3000xG
Kvantitet 100 pack
Provtyp DNA, peptid
Typ Koncentrator
Volym (metrisk) 0.5 mL
Volym (metrisk) Håll upp <5μ L
Mått (L x B) 1,77 x 0,48 tum. (4,5 x 1,24 cm)
Längd (engelska) 1,77 tum.
Längd (engelska) Back Spin 1,87 tum.
Längd (metrisk) 4.5 cm
Längd (metrisk) Back Spin 4.75 cm
Bredd (engelska) 0,48 tum.
Bredd (metrisk) 1.24 cm