Läs mer
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
För upp till 500μ L, Vivacon™ 500 är centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte på 500μ L prover. De är också den favoritprodukt som används för proteinfraktioneringsapplikationer. Användningen av Hydrosart™ membran resulterar i hög återvinning från utspädda prover.
Vivacon 500 är centrifugalanordningar för DNA-koncentration och buffertbytestillämpningar för prover upp till 500 μl. De är också den valda produkten för proteinfraktioneringsapplikationer i detta volymintervall. För optimal prestanda med mycket utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover, Vivacon 500 är utrustad med patenterad Hydrosart™ regenererade cellulosamembran med extremt låga ospecifika bindningsegenskaper och högt flöde. Hög återhämtning och utmärkt reproducerbarhet kombineras med bekvämlighet som erbjuds av volymgradering och molekylviktsgränser tryckta på individuella enheter. Vivacon 500 har en horisontell membrandesign som är optimal för DNA-fraktionering (primerborttagning) såväl som proteinfraktionering (peptidborttagning). Möjligheten till en omvänd centrifugering efter provbearbetning säkerställer fullständig koncentratåtervinning, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med låga provkoncentrationer.
- Bekväm hantering i rotorer med fast vinkel
- Lågt bindande material
- Möjlighet att snurra omvänd
- MWCO tryckt på
- Komplett och mycket reproducerbar koncentratåtervinning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50ng/mL |
| Koncentrationstid | 10 min. |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | Regenererad cellulosa |
| MWCO | 100 kDa |
| Provvolym | 500μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 0,32 cm 2 |
| Visa mer |