Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator
BIOPHARMA
Produktkod. p-4187757 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Startpaket 2 av varje: 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 Da
Kvantitet:
12/förpackning
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
Produktkod. 10757651
Brand: Sartorius VS2042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder ökad volymflexibilitet och prestanda. Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator hanterar upp till 20 ml i svängskoprotorer och 14 ml i rotorer med fast vinkel som klarar av 50ml-centrifugrör. Har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och> 100-faldig koncentration.
Erbjuder ökad volymflexibilitet och prestanda. VivaspinTM 20 Centrifugal Concentrator hanterar upp till 20ml i svängskoprotorer och 14 ml i fastvinkelrotorer som klarar av 50 ml-centrifugrör. Har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och >100-faldig koncentration.
Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator har utvecklats för att erbjuda ökad volymflexibilitet och prestanda. Vivaspin™ 20 hanterar upp till 20 ml i svängskoprotorer och 14 ml i rotorer med fast vinkel som klarar av 50 ml centrifugrör. Vivaspin™ 20 har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och> 100-faldig koncentration. Volymgradering gör det möjligt att övervaka koncentrationsprocessen och en modifierad dead stop-ficka förenklar pipettering av det slutliga koncentratet. För högre processflexibilitet, finns Vivaspin™ 20 med unika tillbehör och driftsätt. För avsaltning i ett steg efter koncentrering placeras en diafiltreringskopp fylld med buffert på koncentratorn och centrifugeras för att uppnå 98 % saltborttagning, istället för två snurr för att uppnå samma resultat med den traditionella påfyllnings- och återsnurrningsproceduren. När en lämplig centrifug inte är tillgänglig, eller för enstaka provbearbetning, för gastrycksfiltrering, kan Vivaspin™ 20 fyllas med upp till 15 ml och sedan trycksättas för koncentration på bänk. För ännu snabbare bearbetning kan gastrycksfiltrering kombineras med centrifugering. Tryckfugering är särskilt användbart för svåra eller viskösa prover såsom serum, vid användning av en låg processtemperatur, eller i allmänhet när minimal processtid är nödvändig.
  • PES-membran med högt flöde
  • Hög retentatåtervinning > 90 %
  • Vertikalt tvillingmembran för ultrasnabb koncentration
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
  • Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
  • Volymgradering för enkel avläsning/övervakning
  • 100-faldig koncentration med dubbla vertikala membran
  • Ytterligare alternativ för trycksatt drift
Rotorkompatibilitet
Observera: Vivaspin™ 20 (30 mm x 116 mm) är utformad för att passa in i rotorer som kan rymma Falcon 50 ml koniska bottenrör, t.ex. Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor med BUC 5-skopor och 368327-adaptrar; Beckman TA-10.250 25°fast vinkelrotor med 356966-adaptrar; Multifuge 3 SR med 75006445 utsvängbar rotor med 75006441-skopor och adaptrar för Falcon 50 ml koniska bottenrör. Dessa enheter är inte konstruerade för att passa in i rotorer som endast kan ta rund botten 29 mmx 105 mm-rör, t.ex Sorvall SS34 eller Beckmann JA 20. Om din rotor endast kan ta 29 mm x 105 mm rundbottnade rör, använd Vivaspin™ 15, som kan användas i antingen rundbottnade eller koniska centrifugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Provvolym 20 mL
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 48/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
Längd (metrisk) 116 mm