Läs mer
Contec™ VertiKlean Svampar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-6810190 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 13493566
Brand: Contec™ VKSPONGE1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör och torka i laboratoriemiljöer med Contec™ VertiKlean Svampar, gjorda av absorberande polyesterskum och nötningsbeständiga Polynit tyg. Svampar finns i sterila och icke-sterila varianter.
  • VertiKlean svamparna har högsorberande polyesterskum kombinerat med nötningsbeständigheten av Polynit tyg
  • Designad för allmän rengöring och avtorkning
  • Autoklaveringsbar
  • Finns med en steril, bruksfärdig variant
  • Finns i två storlekar
  • Enkelskikts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svamp
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.5 cm
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 10.7 cm
Material Polyesterskum, polyesterstickning
Absorptionsförmåga 172,4 ml/svamp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Konstruktion Flerlager, Flame Bonded
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 tum)
För användning med (applikation) Allmän laboratorierengöring och avtorkning
Lager 1-ply