Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med glasnyckel
Produktkod. 10209761
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10209761
missing translation for 'mfr': Poulten Graf™ RB9803/NC/Y
Only null left
Add to basket
Add to basket
Featuring a flange at the top for ease of filling. Poulten Graf™ Volac™ Borosilicate Glass Burettes with Glass Key feature bold figures and fine graduation lines.
  • Avtagbara glasstrålar är inskrivna med instrumentnummer för spårbarhet
  • Flödestid inskriven på instrumentet
  • Certifikat som anger noggrannhet på tre punkter tillhandahålls
  • Tillverkad enligt BS ISO 385
Specifications
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Inkluderar Utbytbar glasnyckel i glasfat
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,02 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad BS 846, ISO 385