Läs mer
Socorex™ Acura™ 12-kanals mikropipett volymetrisk modul
Produktkod. p-8014114
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
350μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10749264
Brand: Socorex™ 800.12.010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka din mångsidighet Acura™ elektronisk mikropipettkontrollenhet och spara kostnader genom att utrusta den med en av 27 tillgängliga volymetriska moduler. Socorex™ Acura™ 12-kanals mikropipettvolumetrisk modul är ett utmärkt och lätt anslutbart/avtagbart val för dina flerkanaliga mikropipetteringsbehov.
  • En av 27 tillgängliga volymetriska enheter.
    • Öka mångsidigheten och spara kostnader.
  • Demonterar och sätter ihop utan verktyg.
  • Kalibreringsspecifikationer för extra moduler - som ställts in av fabrikskvalitetskontroll eller av pipettägaren - finns kvar i instrumentminnet.
Specifica
För användning med 12 kanals pipett
Antal kanaler 12
Produktlinje Acura
Typ Mikropipett volymetrisk modul
Volym (metrisk) 10 μl
För användning med (applikation) 12 kanals pipett
För användning med (utrustning) Acura™ Electro 926 Mikropipett
Kvantitet 1 vardera
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato