Läs mer
Socorex™ Acura™ 8-kanals mikropipett volymetrisk modul
Produktkod. p-8014115
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
350μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10234762
Brand: Socorex™ 800.08.350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka din mångsidighet Acura™ elektronisk mikropipettkontrollenhet och spara kostnader genom att utrusta den med en av 27 tillgängliga volymetriska moduler. Socorex™ 8-kanals mikropipettvolumetrisk modul är ett utmärkt och lätt anslutbart/avtagbart val för dina flerkanaliga mikropipetteringsbehov.
  • En av 27 tillgängliga volymetriska enheter.
    • Öka mångsidigheten och spara kostnader.
  • Demonterar och sätter ihop utan verktyg.
  • Kalibreringsspecifikationer för extra moduler - som ställts in av fabrikskvalitetskontroll eller av pipettägaren - finns kvar i instrumentminnet.
Specifikationer
För användning med 8 kanals pipett
Antal kanaler 8
Produktlinje Acura
Typ Mikropipett volymetrisk modul
Volym (metrisk) 350μ L
För användning med (applikation) 8 kanals pipett
För användning med (utrustning) Acura™ Electro 926 Mikropipett
Kvantitet 1 vardera