Läs mer
Hirschmann™ Volumetriska pipetter med bifogad spruta
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ett märke
- Bärnstensfärgad gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,01 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Klass | Klass B |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Typ av examen | Permanenta bärnstensfärgade markeringar med silverdiffusionsfärg |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Visa mer |