Läs mer
Hirschmann™ Volumetriska pipetter med bifogad spruta
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ett märke
- Bärnstensfärgad gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | Varje |
| Tolerans | 0.02 mL |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Typ | Volumetrisk pipettspruta |