Läs mer
DWK Life Sciences Volumetrisk pipett, från Soda-lime Glass, Class AS , bärnstensfärgat diffusionstryck, med batchcertifikat och intyg om överensstämmelse
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Toleranserna för volyminnehållet i kalibrerbara pipetter motsvarar felgränserna för de tyska vikt- och måttföreskrifterna samt ISO och DIN. Pipetterna är gjorda av soda-lime glas och uppfyller klass AS . Skalan är tryckt i bärnsten. Pipetter med batchnummer och noggrannhetsklass AS levereras med ett batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
- Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Utblåsningen gör att olika mängder vätskor kan hållas och dispenseras i portioner av samma storlek
- Påbränt, mycket hållbart bärnstenstryck
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass AS
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Noggrann mätning och dekantering av vätskor; Volumetrisk mätning; Upphämtning och leverans av en definierad total kvantitet |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 350 mm |