Läs mer
DWK Life Sciences Volumetrisk pipett, från Soda-lime Glass, Klass B, bärnstensfärgad diffusionstryck
Produktkod. 15251939 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15251939
Brand: DWK Life Sciences 243372409
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter.
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Toleranserna för volyminnehållet i kalibrerbara pipetter motsvarar felgränserna för de tyska vikt- och måttföreskrifterna samt ISO och DIN. Pipetterna är gjorda av soda-lime glas och uppfyller klass B. Skalan är tryckt i bärnsten.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Utblåsningen gör att olika mängder vätskor kan hållas och dispenseras i portioner av samma storlek
  • Påbränt, mycket hållbart bärnstenstryck
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Noggrann mätning och dekantering av vätskor; Volumetrisk mätning; Upphämtning och leverans av en definierad total kvantitet
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans ±0,12 ml
Färg Gult
Volym (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 600 mm