Läs mer
Sampling Systems™ Volumetrisk skedsats
Produktkod. 15849631 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25, 5, 15, 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849631
Brand: Sampling Systems™ A3351
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Volumetric Spoon Set är idealiskt för att mäta vätskor eller pulver vid specificerade volymer.
  • Sprickfri
  • Satinfinish
  • 304 rostfritt stål
  • Levereras som ett set
  • Varje sked är graverad med volym
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,25, 5, 15, 100 ml
Avsluta Polerad
Material Rostfritt stål (AISI 304)