Läs mer
IKA™ VXR Basic Vibrax™ Vortex Shaker
Handla allt IKA Produkter
Spänning:
220/240 V, 100/120 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Optoelektroniskt styrd liten shaker med ett mycket brett hastighetsområde (0 - 2200 rpm).
- Lämplig för kontinuerlig drift
- Ny design och förbättrat drivsystem
- Cirkulära skakande rörelser
- Långa hastigheter hålls väl
- Bilagor är utbytbara
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4 mm |
| Spänning | 220/240 V, 100/120 V |
| Wattal | 45 W |
| Produkttyp | Vortex Shaker |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 157 mm |
| Vikt (metrisk) | 6.1 kg |
| Visa | skala |
| Visa mer |