Läs mer
Hughes Väggmonterad sluten skål Akut ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17762338
Montering:
Vägg
Produktkod. 17762338
Brand: Hughes HEWS0045GV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väggmonterad, infälld akut ögon-/ansiktstvätt med sluten ABS-skål.
  • Väggmonterad ögon-/ansiktstvätt med inbyggt lock för att skydda skålen och diffusorerna mot damm och skräp
  • Detta ANSI följsam, ventilerad ögon-/ansiktstvätt är designad för att vara snabb och enkel att använda med luftade diffusorer med hög flödeshastighet för förbättrad tvätt
Specifikationer
Färg Grön, Vit
Höjd (metrisk) 36 cm
Montering Vägg
Bredd (metrisk) 32 cm