Läs mer
R&L Enterprises™ Ugnstång i avdelningsmönster
Produktkod. p-8293045 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
590 mm
740 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11869701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För skydd och säkerhet vid hantering av uppvärmda föremål i laboratoriet. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs är försedda med en cirkulär skärm för att skydda handen mot strålning från ugnen.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För hantering av en mängd olika deglar, speciellt i muffelugnar
  • Manövreras med tumrörelse med en hand
Specifikationer
För användning med (applikation) För hantering av en mängd olika deglar och för att skydda handen mot strålning från ugnen
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 740 mm
Material Rostfritt stål
Typ Ugnstång