Läs mer
Waring™ Minibehållare i rostfritt stål
Volymintervall (metriskt):
120 till 37 ml
37 till 110 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Blandare med flera hastigheter, med ett urval av antingen glas- eller rostfria behållare, och den unika klöverformen för perfekt blandning. Waring mixers är designade för frekvent användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Minicontainer |
| Volymintervall (metriskt) | 120 till 37 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Lock i rostfritt stål |
| Förpackningsmängd | 1 st |