Läs mer
SpotSee WarmMark™ Indikator för stigande tid-temperatur
Produktkod. p-200003856
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till -18 °C
-30 °C till 10 °C
-30 °C till 20 °C
-30 °C till 25 °C
-30 °C till 37 °C
-30 °C till 5 °C
-30 °C till 8 °C
Indelning:
1 timme, 3 timmar, 12 timmar
1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
12 timmar
2 timmar, 12 timmar, 48 timmar
8 timmar
Produktkod. 17834076
Brand: SpotSee WM 10/50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WarmMark™ övervakar temperaturer under transport och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer.
  • Kostnadseffektiv tid/temperaturindikator
  • Övervaka tid över 10C
  • Ange om temperaturen överskridits i upp till 48 timmar
  • Tre tidsfönster - kort, måttlig, långvarig
  • Fältarmbar med dragflik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad
Mått (L x B x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Läkemedel / Life Science Kylkedjeövervakning
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Inkluderar Bruksanvisning Intyg om överensstämmelse
Längd (metrisk) 46 mm
Material Akryllim
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 1,81 tum.
Beskrivning Stigande tid-temperaturindikator
Max. Temperatur (engelska) 50 °F
Max. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till 50 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 10 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport och lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 2 timmar, 12 timmar, 48 timmar
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm