Läs mer
SpotSee WarmMark™ Långsiktig stigande tid-temperaturindikator
Produktkod. p-200003855
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till 10 °C
-30 °C till 31 °C
Temperaturområde (engelska):
-22 °F till 88 °F
-22° F till 50 °F
Produktkod. 17824076
Brand: SpotSee WL 10/50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WarmMark™ Long Run övervakar temperaturer under frakt och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer.
  • Kostnadseffektiv tid/temperaturindikator
  • Övervakningstid över 10 °C
  • Ange om temperaturen överskridits i upp till 5 dagar
  • Fältarmbar med dragflik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad
Mått (L x B x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Läkemedel / Life Science Kylkedjeövervakning
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Inkluderar Bruksanvisning Intyg om överensstämmelse
Längd (metrisk) 98 mm
Material Akryllim
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 3,88 tum.
Beskrivning Stigande tid-temperaturindikator
Max. Temperatur (engelska) 50 °F
Max. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22° F till 50 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 10 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport och lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 12 timmar, 30 timmar, 60 timmar, 110 timmar, 168 timmar
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm