Läs mer
Brady™ Bradylink™ Varningskedjor
Färg:
Gult
Röd/Vit
Svart/Gul
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark polyeten, Bradylink™ Varningskedjor är ett dekorativt alternativ till metallkedjor.
- Kedjorna är färgkodade för att matcha Bradylink™ Varningsinlägg och har en speciell länkdesign som förhindrar veck.
- Notera: Bradylink Kedjor är inte avsedda att stödja tunga föremål och rekommenderas endast för inomhusbruk.
- Paketet innehåller endast kedja (stolpar säljs separat).
- De Bradylink™ Warning Post System är icke-ledande så det kan säkert användas i elektriskt riskfyllda områden.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Varningskedja |
| Alternativt artikelnummer | BRADYLINK VARNINGSKEDJA BLK/YE 25Mx8MM |
| Färg | Svart/Gul |
| Material | Polyeten |
| Beskrivning | Brady Varningskedja |
| Mått (L x B x H) | 25 m x 28 mm x 50 mm |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| Höjd (engelska) | 1,97 tum. |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Längd (engelska) | 82 ft. |
| Visa mer |