Läs mer
Gosselin™ Avfalls- och vassbehållare, vit gångjärnslock
Kapacitet (metrisk):
600 mL
800 mL
1.1 L
1.8 L
4.5 L
7 L
Kvantitet:
25/Cs.
42/Cs.
45/Cs.
60/Cs.
65/Cs.
70/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 42
Paket med 45
Paket med 60
Paket med 65
Paket med 70
Beskrivning
- Polypropylene construction
- Suitable for waste and sharps
- NFX 30-5111 compliant
- Hinged cap
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Certifikat och efterlevnad | NFX 30-5111 |
| Förslutningstyp | Hinged Top |
| Stängningsfärg | White |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 70/Cs. |
| Material | Polypropylene |