Läs mer
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, tillverkad av soda-lime glas, smält kant
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Klockglasögon är till exempel konkavt böjda. Det lilla tråget som skapas på detta sätt gör att vätskor eller fasta ämnen kan fyllas i.
- Minskad risk för skador på grund av sammansmält fälg
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Vägning; Beläggning; Förbehandlingar; Torkning av material; Finns i Boro 3.3 eller soda-lime glas |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |