Läs mer
Karl Hecht™ Klockglasögon
Produktkod. p-7147838
Diameter (metrisk):
6 cm
10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11371395
Brand: Karl Hecht™ 40010006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa klockglas är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen och värma upp små mängder av ett prov.
  • Enl. till DIN 12 341
  • Med sammansmält kant
  • Tillverkad av glas
  • Finns i olika diametrar
Specifikationer
Beskrivning Smält fälg
Material Glas
Form Rund
För användning med (applikation) Avdunstning, hållande, uppvärmning
Diameter (metrisk) 6 cm