Läs mer
Vatten med 0,1 % trifluorättiksyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3850220 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10362055
Brand: Fisher Chemical LS119500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5, 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Specifikationer
Abs. Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Kemiskt namn eller material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namnnotering Solvent Blends
Analysprocentintervall 99.0 to 103.0 %
Molekylformel C2HF3O2
MDL-nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 114.02
Procent renhet 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning ≤1ppm
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska