Läs mer
HyClone™ Vatten, cellkulturklass (endotoxinfri), Cytiva
Produktkod. p-7058039
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10183152
Brand: HyClone products Cytiva SH30529.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eliminera endotoxin oro med HyClone™ Vatten av cellkultur, tillgängligt i en mängd olika volymer för både forsknings- och tillverkningsprocesser.
  • Endotoxinfri; innehåller inga detekterbara gramnegativa bakterier
  • Möter< 0,005 EU/ml endotoxin genom turbidimetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 5,0 till 7,0
Kvantitet 100 mL