Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenkylda kondensorer för -86 °C stående och frysar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
13,0 cu. ft. -86 °C Upprättstående frysar
17,3, 23 och 28 cu. ft. -86 °C Upprättstående frysar
STP ultralågtemperaturfrysar, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, vattenkyld kondensor som tillval, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Arbeta i en svalare miljö med Thermo Scientific™ Vattenkylda kondensorer för -86 °C stående och frysar, som avger 50 % mindre värme till labbet jämfört med andra frysar.
Funktioner
- Arbetsmiljön förblir svalare eftersom 50 % mindre värme avges till omgivningen (dvs mindre BTU-avstötning).
- Vattenregleringsventilen styr automatiskt det vattenflöde som behövs för att upprätthålla kompressorns utloppstryck.
- Svalare kompressortemperaturer förbättrar kompressorns stabilitet och tillförlitlighet.
Krävs
Installationen kräver en kvalificerad tekniker och bör inkludera korrekt justering av reglerventilen, som styr utloppstrycket.
Anmärkning:
De faktiska kraven för vattenkällor i tornet och staden kan variera beroende på specifika vattentrycksförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vattenkyld kondensor |
| Kapacitet (engelska) | 28 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 792.8 L |
| Temperaturområde | -86 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL listad enligt amerikanska och kanadensiska krav |
| Stil | Upprätt |
| Kondensor typ | Vattenkyld |
| För användning med (utrustning) | 17,3, 23 och 28 cu. ft. -86 °C Upprättstående frysar |
| Avfrosta | Automatisk |
| Kompressor | Vattenkyld |