Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenkylda kondensorer för -86 °C stående och frysar
Produktkod. 15175506 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
13,0 cu. ft. -86 °C Upprättstående frysar
17,3, 23 och 28 cu. ft. -86 °C Upprättstående frysar
STP ultralågtemperaturfrysar, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, vattenkyld kondensor som tillval, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15175506
Brand: Thermo Scientific™ WC34567
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Arbeta i en svalare miljö med Thermo Scientific™ Vattenkylda kondensorer för −86 °C stående och frysar, som avger 50 % mindre värme till labbet.
Arbeta i en svalare miljö med Thermo Scientific™ Vattenkylda kondensorer för -86 °C stående och frysar, som avger 50 % mindre värme till labbet jämfört med andra frysar.
Features:
  • Work environment stays cooler because 50% less heat is emitted to surroundings (i.e. less BTU rejection).
  • Water regulating valve automatically controls the water flow needed to maintain the compressor discharge pressure.
  • Cooler compressor temperatures enhance compressor stability and reliability.
Requires:
Installation requires a qualified technician and should include proper adjustment of the regulating valve, which controls the discharge pressure.
Note:
Actual requirements for tower and city water sources may vary due to specific water pressure conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Water-Cooled Condenser
Temperaturområde -86°C
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upright
Kondensor typ Water Cooled
För användning med (utrustning) STP ultralågtemperaturfrysar, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, vattenkyld kondensor som tillval, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Avfrosta Automatic
Kompressor Water-cooled